Imprimer
Xylitol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
9711.1 9711.2
ROTH9711.1EA 0 EUR
ROTH9711.1 ROTH9711.2
Xylitol
Xylitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 495
Point de fusion: 94
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140