Imprimer
Xylitol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
225981000 225980250 225980025 225985000
ACRO225981000EA 73.8 EUR
ACRO225981000 ACRO225980250 ACRO225980025 ACRO225985000
Xylitol 99+%
Xylitol
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 215…217 °C
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥99.0 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Reducing sugars ≤0.2 %