Imprimer
Xylitol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
A16944.22 A16944.36
A16944.22EA 42.4 EUR
A16944.22 A16944.36
Xylitol ≥99%
Xylitol
Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292
Formule: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 495
Point de fusion: 92…96 °C
Densité: 1.515
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064292
Numéro CAS: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140