Imprimer
Dithiodiglycol tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L11800.18 L11800.30
L11800.18EA 72.6 EUR
L11800.18 L11800.30
Dithiodiglycol tech. 90%, grade Technique
Dithiodiglycol
Purity: 90% CAS No.: 1892-29-1 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 25° Boiling Point: 158-163°/3.5mm Beilstein Reference: 1735851 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002906
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 158…163 °C (3,5 mmHg)
Point de fusion: ∼ 25 °C
Densité: 1,261
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002906
Numéro CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III