Imprimer
Chlorure de chloroacétyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
8.02411.0005EA 36 EUR
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
Chlorure de chloroacétyle, Sigma-Aldrich®
Chlorure de chloroacétyle
Formule: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94 g/mol
Point d'ébullition: 105
Point de fusion: –22.5 °C
Densité: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000725
Numéro CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
ONU: 1752
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,02074