Imprimer
Chlorure de chloroacétyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 93.4 EUR
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Chlorure de chloroacétyle 98%
Chlorure de chloroacétyle
Formule: C₂H₂Cl₂O
Point d'ébullition: 105 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,42 g/cm³
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000725
Numéro CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
ONU: 1752
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,02074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %