Imprimer
Trichlorure de bore 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
198921000 198928000
198921000.EA 80.3 EUR
198921000. 198928000.
Trichlorure de bore 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Trichlorure de bore
Formule: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Point d'ébullition: 12.4
Point de fusion: -107
Densité: 0.738 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
ONU: 3286
ADR: 3 I
Merck Index: 12,01378
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M