Imprimer
Tribromure de bore 1 M dans le chlorure de méthylène
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 62.9 EUR
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Tribromure de bore 1 M dans le chlorure de méthylène
Tribromure de bore
Formule: BBr₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
ONU: 3390
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M