Imprimer
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
122620250 122621000 122625000
ACRO122620250EA 37.6 EUR
ACRO122620250 ACRO122621000 ACRO122625000
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique 99%
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006004
Numéro CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 4 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)