Imprimer
ε-Hexalactone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10299.0C A10299.0E A10299.22 A10299.36
A10299.0CEA 630 EUR
A10299.0C A10299.0E A10299.22 A10299.36
ε-Hexalactone ≥99%
ε-Hexalactone
Purity: 99% CAS No.: 502-44-3 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 109°(228°F) Physical Form: Liquid Density: 1.078 Refractive Index: 1.4630 Appearance: Colourless Melting Point: -2° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 106919 MDL No.: MFCD00003267
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 235…236 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,078
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003267
Numéro CAS: 502-44-3
EINECS: 207-938-1