Acide (4-méthylphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
344430010
344430050
AC34443.10
344430250
ACRO344430010EA
29.3
EUR
ACRO344430010
ACRO344430050
MAYBAC34443.10
ACRO344430250
Acide (4-méthylphényl)métaborique 97%
Acide (4-méthylphényl)métaborique
Formule:
C₇H₉BO₂ Point de fusion: 256…263 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039138 Numéro CAS: 5720-05-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 256 to 263 °C |
HPLC | ≥96.0 % |