Imprimer
Acide (4-iodophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
H51119.03 H51119.06 H51119.14
H51119.03EA 34.7 EUR
H51119.03 H51119.06 H51119.14
Acide (4-iodophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-iodophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 5122-99-6 Molecular Formula: C6H6BIO2 Formula Weight: 247.83 MDL No.: MFCD02093073
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247.83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319014
Numéro CAS: 5122-99-6