(±)-γ-Octalactone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18142.22
A18142.14
A18142.22EA
181
EUR
A18142.22
A18142.14
(±)-γ-Octalactone ≥98%
(±)-γ-Octalactone
Purity: 98%
CAS No.: 104-50-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.444
Boiling Point: 233-235°
MDL No.: MFCD00005402
Formule:
C₈H₁₄O₂ Point d'ébullition: 233…235 °C Densité: 0.981 Point d'éclair: 126 °C (259 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005402 Numéro CAS: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |