Imprimer
(±)-γ-Hexalactone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A19642.14 A19642.22
A19642.14EA 45.3 EUR
A19642.14 A19642.22
(±)-γ-Hexalactone ≥98%
(±)-γ-Hexalactone
Purity: 98% CAS No.: 695-06-7 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: -18° Boiling Point: 218-219° Beilstein Reference: 107260 MDL No.: MFCD00005401
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 218…219 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,025
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005401
Numéro CAS: 695-06-7
EINECS: 211-778-8