Imprimer
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
B22755.06 B22755.14
B22755.06EA 90.1 EUR
B22755.06 B22755.14
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique ≥98%
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 144432-85-9 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 255-260° Beilstein Reference: 7369789
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Point de fusion: 255…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051800
Numéro CAS: 144432-85-9