Imprimer
Citral mélange cis- et trans 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
A16169.18 A16169.22 A16169.36
A16169.18EA 28.6 EUR
A16169.18 A16169.22 A16169.36
Citral mélange cis- et trans 95%
Citral
Purity: 95% CAS No.: 5392-40-5 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -10° Boiling Point: 228-229° Beilstein Reference: 1721871 Merck Reference: 14,2322 MDL No.: MFCD00006997
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 228…229 °C
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 0.888
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006997
Numéro CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 14,2322