Imprimer
Acide 2-phénoxynicotinique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11247.03 A11247.06 A11247.14
A11247.03EA 24.9 EUR
A11247.03 A11247.06 A11247.14
Acide 2-phénoxynicotinique ≥98%
Acide 2-phénoxynicotinique
Purity: 98% CAS No.: 35620-71-4 Molecular Formula: C12H9NO3 Formula Weight: 215.21 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 172906
Formule: C₁₂H₉NO₃
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014629
Numéro CAS: 35620-71-4
EINECS: 252-647-5