Acide (2-méthylphényl)métaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
44.5
EUR
B23154.03
B23154.06
Acide (2-méthylphényl)métaborique ≥98%
Acide (2-méthylphényl)métaborique
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Formule:
C₇H₉BO₂ Point de fusion: ∼ 162…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00093526 Numéro CAS: 16419-60-6 |