tri-Potassium citrate
Fournisseur: LOHMANN
16237.9025
16237.9050
162372.9050
LOHM16237.9025EA
0
EUR
LOHM16237.9025
LOHM16237.9050
LOHM162372.9050
tri-Potassium citrate
tri-Potassium citrate
Formule:
C₆H₅K₃O₇ |
Numéro CAS:
866-84-2 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 12,07785 |