Fer (III) citrate hydraté 18-20% Fe
Fournisseur: LOHMANN
Synonyms:
Ferric citrate
163054.9025
163054.9050
LOHM163054.9025EA
0
EUR
LOHM163054.9025
LOHM163054.9050
Fer (III) citrate hydraté 18-20% Fe
Fer (III) citrate hydraté
Formule:
C₆H₅FeO₇·xH₂O MW: 244.948 g/mol (anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00149615 Numéro CAS: 207399-12-0 EINECS: 249-117-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...