Imprimer
Acide (2-aminophényl)métaborique 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzeneboronic acid, (2-Aminophenyl)boronic acid, (2-Aminophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-aminophenyl)borane
L18069.03 L18069.06 L18069.MC
L18069.03EA 205 EUR
L18069.03 L18069.06 L18069.MC
Acide (2-aminophényl)métaborique 96%
Acide (2-aminophényl)métaborique
Purity: 96% CAS No.: 5570-18-3 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 2962939
Formule: C₆H₈BNO₂
MW: 136.95 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074645
Numéro CAS: 5570-18-3