Imprimer
4,4'-Isopropylidènediphénol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane
158240020 158241000 158245000 158240050
ACRO158240020EA 98.3 EUR
ACRO158240020 ACRO158241000 ACRO158245000 ACRO158240050
4,4'-Isopropylidènediphénol 97%
4,4'-Isopropylidènediphénol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Point d'ébullition: 220 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 155…158 °C
Densité: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01296
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %