Imprimer
5-Isopropyl-2-méthylphénol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20258.0050 8.20258.0250
8.20258.0050EA 79.2 EUR
8.20258.0050 8.20258.0250
5-Isopropyl-2-méthylphénol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-méthylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0.5 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002236
Numéro CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.25 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.5229 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)