4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Chlorothymol
B21906.14
B21906.22
B21906.14EA
61.4
EUR
B21906.14
B21906.22
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol ≥99%
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol
Purity: 99%
CAS No.: 89-68-9
Molecular Formula: C10H13ClO
Formula Weight: 184.67
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 259-263°
Merck Reference: 14,2170
MDL No.: MFCD00002326
Formule:
C₁₀H₁₃ClO Point d'ébullition: 259…263 °C Point de fusion: 59…61 °C Densité: 1.228 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002326 Numéro CAS: 89-68-9 EINECS: 201-930-1 Merck Index: 14,2170 |