N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Formule:
C₇H₁₈N₂ MW: 130.23 g/mol Point d'ébullition: 168…171 °C Point de fusion: –60 °C Densité: 0.826 Point d'éclair: 51 °C (124 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008218 Numéro CAS: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 ONU: 2684 ADR: 3 III |