Imprimer
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 68.1 EUR
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine 99+%
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130.23 g/mol
Point d'ébullition: 168…171 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008218
Numéro CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
ONU: 2684
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %