Imprimer
2-Amino-p-crésol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
A19546.18 A19546.30
A19546.18EA 31.7 EUR
A19546.18 A19546.30
2-Amino-p-crésol 98%
2-Amino-p-crésol
Purity: 98% CAS No.: 95-84-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 606494
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007699
Numéro CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3