Imprimer
6-Amino-m-crésol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23560.09 B23560.18
B23560.09EA 30.9 EUR
B23560.09 B23560.18
6-Amino-m-crésol 98%
6-Amino-m-crésol
Purity: 98% CAS No.: 2835-98-5 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 155-159° Beilstein Reference: 386144
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007693
Numéro CAS: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7