2-Aminoéthyldiéthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22
A19636.36
A19636.22EA
40.4
EUR
A19636.22
A19636.36
2-Aminoéthyldiéthylamine 99%
2-Aminoéthyldiéthylamine
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 145…147 °C Point de fusion: < –70 °C Densité: 0.825 Point d'éclair: 30 °C (86 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008176 Numéro CAS: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 ONU: 2685 ADR: 8,II |