Imprimer
2,6-Dichloro-4-nitrotoluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
KM08058DA KM08058EA
MAYBKM08058DAEA 0 EUR
MAYBKM08058DA MAYBKM08058EA
2,6-Dichloro-4-nitrotoluène
2,6-Dichloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174267
Numéro CAS: 7149-69-1