N,N'-Diéthyléthylenediamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A17113.06
A17113.14
A17113.22
A17113.06EA
43.4
EUR
A17113.06
A17113.14
A17113.22
N,N'-Diéthyléthylenediamine 96%
N,N'-Diéthyléthylenediamine
Purity: 96%
CAS No.: 111-74-0
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 33°(92°F)
Refractive Index: 1.4326
Boiling Point: 152-154°
UN No.: 2685
MDL No.: MFCD00009033
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 152…154 °C Point de fusion: –11 °C Densité: 0.811 Point d'éclair: 33 °C (92 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009033 Numéro CAS: 111-74-0 EINECS: 203-902-4 ONU: 2685 ADR: 8,II |