2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
139590010
139590025
139590100
ACRO139590010EA
61.7
EUR
ACRO139590010
ACRO139590025
ACRO139590100
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol 99%
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol
Formule:
C₆H₁₄O₄ MW: 150.17 g/mol Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg) Point de fusion: –7 °C Densité: 1.12 g/cm³ Point d'éclair: 165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002880 Numéro CAS: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |