2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010
149370025
149370100
ACRO149370010EA
39.6
EUR
ACRO149370010
ACRO149370025
ACRO149370100
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 99%
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol
Formule:
C₅H₁₂O₃ MW: 120.15 g/mol Point d'ébullition: 194 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 1.01 g/cm³ Point d'éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002871 Numéro CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 12,06116 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |