Imprimer
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Stabilization: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
A16063.0F A16063.AP
A16063.0FEA 69 EUR
A16063.0F A16063.AP
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol ≥98% stabilisé
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98% CAS No.: 111-77-3 Molecular Formula: C5H12O3 Formula Weight: 120.15 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Light Melting Point: -70° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1697812 Merck Reference: 14,6037 MDL No.: MFCD00002871
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.010
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002871
Numéro CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,6037