Imprimer
Scepter™ M321 Doublures de gants stériles
Fournisseur: WELLS LAMONT
M321EU-S M321EU-M M321EU-L M321EU-XL
112-6621EA 335 EUR
112-6621 112-6620 112-6619 112-6622
Scepter™ M321 Doublures de gants stériles
Gants
Doublures de gants stériles et réutilisables résistantes aux coupures.
  • Pour une utilisation dans des environnements de salle blanche
  • Antimicrobien
Les doublures Scepter™ résistantes aux coupures protègent les mains d'une exposition prolongée au latex et offrent un haut niveau de sensation tactile. Le M321 est léger et stérile en plus d'offrir une résistance à la coupure et à l'abrasion grâce à son classement EN 388 1X31D. Les gants Scepter™ peuvent être utilisés comme doublure ou seuls.
Certifications: EN 388 1X31D. Catégorie III pour les particules.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Les gants sont emballés dans une boîte de 10 paires. Chaque paire est scellée dans sa propre pochette stérile.
Attention:
Commander maintenant