Imprimer
Acide picrique, jaune, fluide
Fournisseur: PanReac AppliChem
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 98.3 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Acide picrique, jaune, fluide
Acide picrique
Formule: C₆H₃N₃O₇
Point d'ébullition: 100 °C (212 °F)
Densité: 1,006 kg/L
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00007102
Numéro CAS: 88-89-1