2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
BSTFA+TMCS (99:1)
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
T6381-100G
T6381-10AMP
T6381-1AMP
T6381-25G
T6381-5G
T6381-100GEA
989
EUR
T6381-100G
T6381-10AMP
T6381-1AMP
T6381-25G
T6381-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Formule:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.40 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00008269 Numéro CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 |