Imprimer
meso-Tétraphénylporphine ≥99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
247367-1G 247367-250MG
247367-1GEA 311 EUR
247367-1G 247367-250MG
meso-Tétraphénylporphine ≥99%, Sigma-Aldrich®
meso-Tétraphénylporphine
Formule: C₄₄H₃₀N₄
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Densité: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9db3ad3f15ef176ad5c2987e5e320fa439882d5&vid=ec7727426cb2cadc4ec56eb17800889046284e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Crystalline Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Chlorin ≤0.1%
c = 0.03g/l in Toluene
Purity (HPLC) ≥99.0%