Imprimer
Propidium iodure
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
33671.01 33671.02
SERA33671.01EA 89 EUR
SERA33671.01 SERA33671.02
Propidium iodure
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0