Imprimer
Phtalaldéhyde
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
32800.01 32800.02 32800.03
SERA32800.01EA 38 EUR
SERA32800.01 SERA32800.02 SERA32800.03
Phtalaldéhyde
Phtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Point d'ébullition: 266
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
ONU: 2923
ADR: 8 II