Imprimer
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
Fournisseur: Serva
Synonyms: Methoxy-PMS, 1-Methoxy-5-methylphenazinium Methyl sulphate, 1-Methoxyphenazine methosulphate, 1-methoxy PMS
28966.01 28966.02
SERA28966.01EA 0 EUR
SERA28966.01 SERA28966.02
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₅S
MW: 336.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040648
Numéro CAS: 65162-13-2
EINECS: 265-579-6