Imprimer
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
26840.02 26840.03 26840.04
SERA26840.02EA 63 EUR
SERA26840.02 SERA26840.03 SERA26840.04
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505.7 g/mol
Point de fusion: 227…229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011961
Numéro CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2