Imprimer
Cholate de sodium
Fournisseur: Serva
17126.02 17126.03
SERA17126.02EA 0 EUR
SERA17126.02 SERA17126.03
Cholate de sodium
Cholate de sodium
Formule: C₂₄H₃₉NaO₅
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150749
Numéro CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5