Imprimer
N-Éthylmaleimide (NEM)
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
11331.02 11331.03
SERA11331.02EA 0 EUR
SERA11331.02 SERA11331.03
N-Éthylmaleimide (NEM)
N-Éthylmaleimide (NEM)
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00005509
Numéro CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855