Imprimer
Palladium (II) nitrate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Palladium dinitrate dihydrate
9026.1 9026.2
ROTH9026.1EA 0 EUR
ROTH9026.1 ROTH9026.2
Palladium (II) nitrate dihydraté
Palladium (II) nitrate dihydraté
Formule: N₂O₆Pd·2H₂O
MW: 266.46 g/mol
Numéro CAS: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
ONU: 1477
ADR: 5.1 II