Huile de ricin
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms:
Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
4702.2
4702.1
ROTH4702.2EA
0
EUR
ROTH4702.2
ROTH4702.1
Huile de ricin
Huile de ricin
Point d'ébullition:
313 Point de fusion: –10 °C Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >113 °C (coupe fermée) |
Numéro MDL:
MFCD00130746 Numéro CAS: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |