Imprimer
2,5-Diphényloxazole
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3689.1 3689.2 3689.3
ROTH3689.1EA 0 EUR
ROTH3689.1 ROTH3689.2 ROTH3689.3
2,5-Diphényloxazole
2,5-Diphényloxazole
Formule: C₁₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005306
Numéro CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3