Imprimer
Acide periodique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3257.1 3257.2
ROTH3257.1EA 0 EUR
ROTH3257.1 ROTH3257.2
Acide periodique
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM