Imprimer
Bleu O toluidine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0300.1 0300.2
ROTH0300.1EA 0 EUR
ROTH0300.1 ROTH0300.2
Bleu O toluidine
Bleu O toluidine
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658