Imprimer
tert-Butyle éthyle oxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Ethoxy-2-methylpropane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 60.1 EUR
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
tert-Butyle éthyle oxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
tert-Butyle éthyle oxyde
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 71
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0.752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009225
Numéro CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
ONU: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid